Learn More
Invitrogen™ STK39 (STLK3) Recombinant Human Protein
Recombinant full-length human STK39 (STLK3) was expressed using baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal His tag.
492.00 € - 7490.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Zusammensetzung 50mM sodium phosphate pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.2mM DTT, 25% glycerol
Molekulargewicht 60.6kDa
Lagerungsbedingungen Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Gen-Alias STK39, STLK3, DCHT, DKFZp686K05124, PASK, SPAK
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15471224
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6412
10μg
492.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15479033
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6413
100μg
1678.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15489033
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6414
1mg
7490.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
STK39 (STLK3) is involved in the cellular stress response pathway. STK39 is activated in response to hypotonic stress leading to phosphorylation of several cation-chloride-coupled co-transporters. STK39 activates the p38 MAP kinase pathway and its interaction with p38 decreases during cellular stress. STK39 acts as an intermediate in the response to cellular stress. STK39 is also an independent risk factor for hypertension in men and its intragenic SNPs can interact and function in the control of blood pressure.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
60.6kDa
STK39, STLK3, DCHT, DKFZp686K05124, PASK, SPAK
Recombinant
50mM sodium phosphate pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.2mM DTT, 25% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Human
His Tag