Learn More
Human STK4 (MST1), GST Tag Recombinant Protein
Human STK4 (MST1), GST Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen PV3854
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11533587
  • 634.00 € / 10 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
STK4 (MST1) is a serine⁄threonine kinase which may be involved in apoptosis. It is possible that this protein induces the chromatin condensation observed in this process.
Spezifikation
Spezifikation
NP_006273
6789, 9586
10 μg
STE20 Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: STE Group
Z'-LYTE™
serine⁄threonine kinase 4
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction
Kinase Assay
83.1 kDa
STK4 (MST1)
Human
GST Tag
Biochemical binding/kinetic, Biochemical phospho-specific activity (no antibody)
Dry Ice
STK4
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases