Learn More
STMND1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA566968
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15959644
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: AEVAFAKGLQR VRSAGFEPSD LQGGKPLKRK KSKCDATLID RNESDESFGV VESDMSYNQA Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 51%, rat 49%.
STMND1 gene ontology annotations related to this gene include microtubule depolymerization; neuron projection development; regulation of cytoskeleton organization; regulation of microtubule polymerization or depolymerization.
Spezifikation
Spezifikation
STMND1
Polyclonal
Unconjugated
STMND1
stathmin domain containing 1; stathmin domain-containing protein 1; STMND1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
401236
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
H3BQB6
STMND1
Recombinant Human STMND1