Learn More
DWK Life Sciences Hahnküken, mit Gewinde, SBW-J Glas, geschliffen
Gängigstes Hahnküken im geschliffenen DURAN™ Einweghahn.
Marke:  DWK Life Sciences 286037608
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15804528
  • 426.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Massive Hahnküken aus SBW-J Glas haben ein Gewinde, auf die die 3-teilige Schraubsicherung montiert wird. Die Hahnküken werden in 3 NS Größen und je NS Größe in zwei Bohrungsvarianten angeboten.
  • Mit Gewinde, geschliffen
  • Massive Hahnküken aus SBW-J Glas
  • Die Hahnküken werden in 3 NS Größen und je NS Größe in zwei Bohrungsvarianten angeboten
  • Montage und somit Sicherung des Hahnküken mittels der 3-teilige Schraubsicherung
  • Steigung 1:10
Spezifikation
Spezifikation
4 mm
nein
50/Packung
SBW-J-Glas
14.5 NS