Learn More
DWK Life Sciences Hahnküken, mit Gewinde, SBW-J Glas, geschliffen
Gängigstes Hahnküken im geschliffenen DURAN™ Einweghahn.
Marke: DWK Life Sciences 286036903
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
Massive Hahnküken aus SBW-J Glas haben ein Gewinde, auf die die 3-teilige Schraubsicherung montiert wird. Die Hahnküken werden in 3 NS Größen und je NS Größe in zwei Bohrungsvarianten angeboten.- Mit Gewinde, geschliffen
- Massive Hahnküken aus SBW-J Glas
- Die Hahnküken werden in 3 NS Größen und je NS Größe in zwei Bohrungsvarianten angeboten
- Montage und somit Sicherung des Hahnküken mittels der 3-teilige Schraubsicherung
- Steigung 1:10
Spezifikation
2 mm | |
nein | |
50/Packung |
SBW-J-Glas | |
12.5 NS |