missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Gewindekappe aus Polypropylen mit Außengewinde

Ein Stopfen aus Polypropylen.

Marke:  Buerkle™ 8536-0100

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01200kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10360721

  • 5.35 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Unbedenklich für die Verwendung mit Lebensmitteln
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten à 10 Stück
Spezifikation

Spezifikation

Schließen des Außengewindes des Stoppers
Autoklavierbar
1 in.
EU-Lebensmittel
Polypropylen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote