Learn More
Fisherbrand™ Stopfen
Verhindern ein Auslaufen von flüssigen Chemikalien aus Behältern.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.83250kg
Beschreibung
- Kleiner, konischer Stopfen zum dichten Verschließen der Öffnungen von Reagenzgläsern, Kolben und anderen Laborglaswaren
- Bevorzugt für Anwendungen, die eine dichtere Versiegelung oder eine höhere chemische Beständigkeit erfordern
- Verhindert die Kontamination der Probe, durch Schutz des Inhalts von Laborglas vor Luft
- Ermöglicht Experimentatoren, Lösungen zu schütteln oder zu mischen, ohne sie zu verschütten
Spezifikation
Farblich sortiert | |
Zur Verwendung im Labor | |
Gummi |
Stopfen | |
67/Packung |