Learn More
Lenz Laborglasintrumente Stopfen, achteckige Platte, Glas
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01400545
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12252
- Form A und E
- Solide oder teilweise hohl
- Material: Glas
Spezifikation
Teilweise hohl | |
Duran Glas |