Learn More
Labcon Aufbewahrungsbox für Zentrifugenröhrchen
Beschreibung
- Lagerbox
- Für Zentrifugenröhrchen
- Aus Polypropylen
- Frierbar bis -80 °C
- Mit durchsichtigem Deckel
- 2 Packungen pro Karton
- hergestellt in USA
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Reinigungsnachweise | Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grün |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (15 ml) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 36 |
| Sterilität | Nicht steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 15-ml-Zentrifugenröhrchen |
| Show More |