Learn More
BRAND™ Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
Artikelnummer. 15613947 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
81 (1,2 ml und 2 ml Kryoröhrchen)
81 (3, 4 und 5 ml Kryoröhrchen)
Packungsgröße:
4 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
15613947 81 (1,2 ml und 2 ml Kryoröhrchen) 4 Stück
15501281 81 (3, 4 und 5 ml Kryoröhrchen) 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15613947 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 114862
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hält 81 Schläuche
  • Polycarbonat (PC)
  • Für Kryoröhrchen
  • Betriebsbereich (in der Gasphase von flüssigem Stickstoff) -196 °C °bis +121 °C
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar)
  • DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polycarbonat
Typ Kryo-Aufbewahrungsbox
Aufnahmevermögen 81 (1,2 ml und 2 ml Kryoröhrchen)
Menge 4