Learn More
Fisherbrand™ Work2Store Micro, 64 x 0.5ml and 96 x 0.2ml
Zur Verringerung der Probenbehandlungszeit und des Bedarfs an verschiedenen Gestellen bei der Arbeit mit Proben zur Lagerung bei niedrigen Temperaturen. Fisherbrand™ Work2Store™ Ausklappbare Mikroröhrchenlagerungskästen wurden für den Einsatz mit 8er-Streifen, 12er-Streifen oder einzelnen Röhrchen auf der 0.2 ml-Seite konzipiert.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Sofortiger Gewinn an Arbeitsfläche
- Hilft bei der Verringerung möglicher Kreuzkontaminationen
- Vermeidet, dass offene Zentrifugendeckel andere Wells beeinträchtigen
- Stapelbar mit alphanumerischer Well-Identifizierung
- Passt in ein 53 mm-Standardtiefkühlgerätgestell
- Temperaturbereich -80 bis 121 °C
Spezifikation
Storage Rack | |
Ja | |
Microtubes (64 x 0.5 mL on one side and 96 x 0.2 mL on the other side) | |
64 x 0.5mL microtubes on one side and 96 x 0.2mL microtubes on the other side | |
Open: 310 x 128 x 31mm; Closed: 133 x 133 x 48mm | |
128 mm (Open), 133 mm (Closed) | |
7.8/5.1 mm |
Nr. | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Je 1 | |
Open: 310 mm; Closed: 133 mm | |
31 mm (Open), 48 mm (Closed) |