Learn More
Buerkle™ Lager- und Stapelbehälter aus Polypropylen
Robuste Lager- und Stapelbehälter aus Polypropylen mit Versteifungsrippen.
Marke: Buerkle™ 3414-0148
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.04000kg
Beschreibung
Robuste Lagerbehälter aus strapazierfähigem PP mit Versteifungsrippen.
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
- Nach Euro-Norm
- Deckel und Transportroller als Zubehör lieferbar
Spezifikation
Lagerungs- und Stapelbehälter | |
Polypropylen | |
567 x 367 x 216 mm | |
220 mm | |
600 mm | |
45 l | |
367 mm |
Grau | |
Entspricht EU-Normen | |
600 x 400 x 220 mm | |
216 mm | |
567 mm | |
400 mm |