Learn More
Molecular Probes™ STP (4-sulfo-2,3,5,6-Tetrafluorophenol, Natriumsalz)
STP (4-sulfo-2,3,5,6-Tetrafluorophenol, Natriumsalz)
Marke: Molecular Probes™ S10490
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
4-Sulfo-2,3,5,6-Tetrafluorophenol, Natriumsalz (STP) kann zur Herstellung wasserlöslicher aktivierter Ester aus verschiedenen Carbonsäuren verwendet werden. Die Kopplung erfolgt typischerweise unter Verwendung eines Carbodiimids wie EDAC (E-2247) und in einem organischen Lösungsmittel. Unsere Wissenschaftler haben festgestellt, dass die resultierenden STP-Ester viel einfacher zu reinigen und stabiler sind als aktivierte Ester, die aus N-Hydroxysulfosuccinimid (NHSS, H-2249) hergestellt wurden.Spezifikation
STP (4-sulfo-2, 3, 5, 6-tetrafluorophenol, Natriumsalz), 100 mg, farblos, fest, Aminreaktivität, C6HF4NAO4S Summenformel, 268.11 Molekulargewicht, 244 nm Anregung, Lagerungsbedingungen für Raumtemperatur, Verwendung in der Markierungschemie | |
Zellanalyse, Markierungschemie, Markierung von Aminen, andere aminreaktive Sonden | |
STP (4-sulfo-2, 3, 5, 6-tetrafluorophenol, Natriumsalz) | |
99 % mittels HPLC | |
Farblos |
Fest | |
100 mg | |
268.11 kDa | |
Raumtemperatur | |
244 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.