Learn More
Caframo™ Straight blade only with set of screws stainless
Gerade Klinge für hohe Scherwirkung, Mischung mit niedriger Viskosität. Kompatibel mit allen Caframo™ und Fisherbrand™ Rührwerken und Wellen.
Marke:  Caframo™ A163
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 12977106
  • 95.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beim Mischen mit hoher Scherung, niedriger Viskosität und moderatem Vortexen bewegt dieser Rührer 19 l (5 Gallonen) Wasser bei 1200U/min
  • Elektropolierter 316L Edelstahl
  • Chemisch inert und korrosionsbeständig
  • Mischen mit hoher Scherwirkung – radialer Fluss und mäßiges Vortexen
  •  ⁄8 mm (5 16 in.) Bohrung ist mit allen Caframo Wellen kompatibel
  • Stellschrauben im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Bohrung:8 mm
40 mm
Caframo-Welle
13 mm