Learn More
BRAND™ Ein-Weg-Hahn aus PTFE/Polypropylen
PTFE-Konstruktion mit Polypropylen-Ventilhebel. Bietet eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Enthält integrierte Schlauchtüllen.
Marke: BRAND™ 88610
38.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- Konstruktion aus PTFE
- Polypropylenventil
- Mit integrierter Einwegschlauchtülle
Spezifikation
2 mm | |
3 mm | |
Polypropylen |
PTFE | |
Mit integrierter Schlauchtülle |