Learn More
Alfa Aesar™ Inconel Tiegel mit gerader Wandfläche
Marke:  Alfa Aesar™ 035890.KT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15466135
  • 360.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
12-07-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Straight Wall
Außen: 21mm
Inconel Tiegel
5 ml
Inconel
21mm x 18mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation