Learn More
Riley™ Strom Evo Öko-Schutzbrille
Artikelnummer. 30242958
Change view
Click to view available options
Menge:
10/Pk.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30242958 10/Pk. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30242958 Lieferant Riley™ Lieferanten-Nr. RLY00370
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der erste Hersteller von Schutzbrillen ohne Einwegplastik. Strom Evo Eco bietet denselben Schutz, Komfort und Stil wie Stream. Evo wird aber im Mikrofaserbeutel geliefert.
  • Einzelne, umlaufende Polycarbonat-Linse
  • Weiche, belüftete TempFLEX-Bügelenden sorgen für einen bequemen und sicheren Sitz.
  • Schmale Bügel erhöhen den Tragekomfort beim Tragen mit Gehörschutz.
  • Seitlicher Schutz
  • 100% metallfrei
  • Weicher, verstellbarer, rutschfester Nasensteg
  • Inklusive Aufbewahrungsbeutel aus Mikrofaser.
  • Strom Evo Zubehörpaket separat erhältlich
  • Enthält verstellbares Kopfband und Dichtung
  • Auch in kleinerer Größe erhältlich – siehe Stream Evo Klein
  • Keine Einwegverpackung, Lieferung in einem Mikrofaserbeutel aus 100% recyceltem Material.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE , UKCA , EN 166:2001
Höhe (angloamerikanisch) 1,73 in.
Höhe (metrisch) 44 mm
Objektivtyp 2C-1.2 1 FT CE / Z87+ U6 / IO 0
Breite (angloamerikanisch) 4,88 in.
Breite (metrisch) 124 mm
Linsenbeschichtung UV-behandelt, Beschlagfrei, Kratzfest
Farbe Grau
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Schutzbrillen
Abmessungen (L x B x H) 167 x 124 x 44 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tischlerei, Gebäudereinigung, Forstwirtschaft, allgemeine Instandhaltung, Hilfsarbeiten
Anzahl pro Karton 200
Menge 10/Pk.
Anzahl pro Packung 10
Größe Universal
Gewicht (angloamerikanisch) 67.5 g
Gewicht (metrisch) 67.5 g
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz UV400.
Frame Type Ohne Rand
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Optische Klarheit 1
Mechanical Strength F T