Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ magnetische Mikrobeads
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16441485 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
750 μl für Isolierung aus 5 x 108 Zellen
Packungsgröße:
750 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16441485 750 μl für Isolierung aus 5 x 108 Zellen 750 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16441485 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 65510050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Magnetische Mikrobeads ermöglichen eine schnelle und wirtschaftliche Zellisolierung.
  • Strep-Tactin™ Magnetische Mikrobeads sind mit Strep-Tactin™ kovalent verbundene Mikrosphären.
  • Sie eignen sich für die Markierung antigenspezifischer zytotoxischer T-Zellen (MHC I Streptamer™) oder oberflächenmarkerspezifischer Zellen (Fab-TACS™/Nano-TACS™).
  • Um bestimmte Zellen zu erreichen, werden zusätzlich zu fluoreszierenden Strep-Tactin MHC I-Komplexe, Fab-Fragmente mit geringer Affinität oder zu einem Twin-Strep-Tag (MHC I-STREPs, Fab-Streps oder Nano-Streps) fusionierte Nanokörper™benötigt.
  • Strep-Tactin™ Multimerzes MHC I-Streps oder Fab-/Nano-Streps, die eine stabile Bindung an Zellen gewährleisten.
  • Die daraus resultierenden magnetischen Komplexe können zur Kennzeichnung von Zellen verwendet werden, die spezifisch für das jeweilige Peptid-geladene MHC I-Molekül oder für einen ausgewählten Oberflächenmarker sind.
  • Die Zugabe von Biotin kehrt die Multimerisierung um und bewirkt die Dissoziation von MHC I-Streps oder Fab-/Nano-Streps von der Zelloberfläche.
  • Die vollständige Entfernung aller Kennzeichnungsreagenzien ermöglicht eine serielle positive Auswahl sowie Entarnungsschritte und reserviert die Zellen’ vollständig biologische Aktivität.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 750 μl
Zusammensetzung Strep-Tactin™ kovalent mit Polysaccharid-beschichteten magnetischen Mikrobeads verbunden
Kitinhalt Suspension in Dulbeccos phosphatgepufferter Kochsalzlösung (DPBS) ohne Ca und Mg, enthält KCl und 0,1 % Natriumazid
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, nicht einfrieren
Partikelgröße 1 bis 3 μm
Menge 750 μl für Isolierung aus 5 x 108 Zellen
Typ Magnetisches Affinitäts-Bead
Nur für Forschungszwecke.