Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ Hochleistungspatrone
Alle ansehen IBA Lifesciences ProdukteBeschreibung
- Strep-Tactin™ Superflow™ Kassetten mit hoher Kapazität enthalten eine 6%ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™, die sich für die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-Tag™ Fusionsproteinen mit HPLC/FPLC-Geräten wie z. B. Äkta™ Systemen (Cytiva) eignet.
- Im Vergleich zu Strep-Tactin™ Superflow™ hat Strep-Tactin™ Superflow™ eine höhere Dichte an immobilisiertem Strep-Tactin™, was zu einer 3- bis 5-fach höheren Ausbeute an gereinigtem Protein führt.
Spezifikation
Spezifikation
| Support-Typ | 6% Agarose, vernetzt |
| Partikelgröße | 50 bis 150 μm |
| Menge | 1 x 5 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC/FPLC |
| Ziel | Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II |
| Typ | Hohe Kapazität |
| Format | Vorverpackte Kassette |
Nur für Forschungszwecke.