Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™, 50 %ige Suspension
Wird zur Reinigung rekombinanter Strep-tag™ Proteine unter Schwerkraftfluss und Niederdruck oder FPLC verwendet
1215.00 €
Spezifikation
Stabilität | 6 Monate nach Versand. |
---|---|
Lagerungsbedingungen | 2° bis 8 °C |
Bindungsvermögen | Biotin: >300 nmol/ ml Harz |
Produkttyp | 50%ige Lösung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12866446
|
IBA Lifesciences
2-1206-025 |
50 ml |
1215.00 €
50 Milliliter |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Das Hochleistungsharz sorgt für ein 2 bis 3 Mal höheres Bindungsvermögen für Strep-Tag-Proteine als die Standard-Strep-Taktpin-Superflow-Suspension
- Höhere Ausbeute an hochreinem Strep-Tag-Protein
- Schüttler wird zum Packen von Säulen und Kartusche empfohlen, da das Harz eher für die Säulen-Affinitätschromatographie optimiert ist und weniger für die Batch-Reinigung
- Bindungsvermögen: 1 ml sedimentiertes Harz (entspricht2 ml von 50 % Suspension) ist für die Reinigung von 50 bis 100 nmol rekombinantem Strep-Tag-Protein (bis zu 3 mg bei 30 kDa Protein) in einem Schritt verwendbar
Spezifikation
6 Monate nach Versand. | |
2° bis 8 °C | |
Biotin: >300 nmol/ ml Harz | |
50%ige Lösung |
Nur für Forschungszwecke.