Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ TACS Agarose
Artikelnummer. 17247750 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
20 mL
50 ml
Packungsgröße:
20 Milliliter
4 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17247750 4 mL 4 Milliliter
17257750 20 mL 20 Milliliter
17267750 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17247750 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 66350002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
50 %-ige Suspension für Traceless Affinty Cell Selection und Exosomisolierung
  • Strep-Tactin™ TACS Agaroseenthält mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™beschichtete Agarose-Makrobeads.
  • Eine spezielle Vernetzung ermöglicht den Einsatz für Zellisolierungs- und Depletionsansätze.
  • Wurde für die säulenbasierte Traceless Affinity Cell Selection (Fab-TACS™/Nano-TACS™) entwickelt.
  • Bei diesem Ansatz werden zu Twin-Strep-Tag™ (Fab-Streps) oder Nanokörpern (Nano-Streps) fusionierte Fab-Fragmente an Strep-Tactin™ auf der Agarosematrix gebunden.
  • Nach der spezifischen Erfassung von Zellen werden Fab-/Nano-Streps durch Zugabe von Biotin aus der Strep-Taktin™-Agarose freigesetzt.
  • Auf diese Weise sind die eluierten Zellen für weitere nachgelagerte Anwendungen bereit.
  • Das gleiche Prinzip gilt für die Exosomisolierung (Fab-TACS™ für Exosome)
  • Alternativ zu Fab-Streps/Nano-Streps lassen sich Twin-Strep-markierte, dethiobiotinylierte oder biotinylierte Antikörpern an dieses Harz binden (irreversible Bindung).
  • Dadurch eignet sich Strep-Tactin™ TACS Agarose auch für die negative Zellselektion bzw. Depletion.
  • Die Suspension kann zum Packen von Schwerkraft-Durchflusssäulen verwendet werden, da das Harz für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert ist.
  • Zum Packen einer Säule mit 1 ml Harzbettvolumen sind 2 ml 50 %-ige Suspension erforderlich.
Spezifikation
Bindungsvermögen Biotin-Bindungsvermögen >40 nmol/ml Harz
Kapazität (metrisch) 4 mL
Zusammensetzung 50 %-ige Suspension in Puffer, pH-Wert 8: 100 mM Tris-HCl, pH-Wert 8,0, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 0,01 % Natriumazid
Support-Typ Quervernetzte Agarose
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Packen von Schwerkraftflusssäulen für Affinitätschromatographiezellen oder die Exosomisolation
Nur für Forschungszwecke.