Beschreibung
- Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Die Säulen enthalten 4 % Agarose, die mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™ XT gekoppelt ist, und eignen sich zur Reinigung von™ Strep-tag II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteine durch Schwerkraftfluss.
- Aufgrund der breiten pH-Kompatibilität, der ausgezeichneten Druckstabilität und der herausragenden Zielreinheit (> Aufgrund seiner hohen Bindungsaffinität von 95 % wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine mit geringer Häufigkeit oder schwer zu analysierende Proteine.
- Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
- Darüber hinaus Strep-™ Tactin XT 4Flow™ ermöglicht die Anwendung von Denaturierungsmitteln wie Harnstoff.
- Um die Wartezeit während der Proben- und Pufferaufbringung zu verkürzen, wird die Verwendung der Aufbringungshilfe WET FRED empfohlen.
Spezifikation
Spezifikation
| Matrix | 4 % Agarose, vernetzt |
| Partikelgröße | 50 bis 150 μm |
| Menge | 5 x 0,2 ml |
| Ziel | Twin-Strep-Tag™ und Strep-tag™ II |
| Format | Vorverpackte Schwerkraft-Durchflusssäule |
Nur für Forschungszwecke.