Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ High Capacity Column
Artikelnummer. 16604734 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 mL
10 ml
5 x 0,2 ml
Packungsgröße:
1 Set
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16604734 5 x 0,2 ml 1 Set
16614734 1 ml 1 Set
16624734 5 mL 1 Set
16634734 10 ml 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16604734 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 25031005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schwerkraftflusssäule zur Reinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
  • Strep-™ Tactin XT 4Flow™ Hochleistungssäulen enthalten 4 % Agarose, die mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin XT™ gekoppelt ist, und eignen sich zur Reinigung von Strep-™ tag II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteine durch Schwerkraftfluss.
  • Aufgrund der breiten pH-Kompatibilität, der ausgezeichneten Druckstabilität und der herausragenden Zielreinheit (> Aufgrund seiner hohen Bindungsaffinität von 95 % wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine mit geringer Häufigkeit oder schwer zu analysierende Proteine.
  • Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
  • Darüber hinaus Strep-™ Tactin XT 4Flow™ Die hohe Kapazität ermöglicht den Einsatz von Denaturierungsmitteln wie Harnstoff.
  • Im Vergleich zu Strep-Tactin™ XT 4Flow™ , Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Die hohe Kapazität weist eine höhere Dichte an immobilisiertem Strep-Tactin™ XT auf, was zu einer doppelt so hohen Ausbeute an gereinigtem Protein führt.
  • Um die Wartezeit während der Proben- und Pufferaufbringung zu verkürzen, wird die Verwendung der Aufbringungshilfe WET FRED empfohlen.
Spezifikation
Matrix 4 % Agarose, vernetzt
Partikelgröße 50 bis 150 μm
Menge 5 x 0,2 ml
Ziel Twin-Strep-Tag™ und Strep-tag™ II
Format Vorverpackte Schwerkraft-Durchflusssäule
Nur für Forschungszwecke.