Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT-Konjugat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16401475 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Marker oder Farbstoff:
DY-488
DY-549
DY-649
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Marker oder Farbstoff unitSize
16401475 DY-488 50 Mikrogramm
16431475 DY-549 50 Mikrogramm
16461475 DY-649 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16401475 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 21562050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Strep-Tactin™XT-Konjugate mit fluoreszierendem Etikett zum Nachweis von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Strep-Tactin™XT ist eine Streptavidin-Variante, die mit hoher Affinität und Spezifität an den Strep-Tag™II und den Twin-Strep-Tag™ bindet.
Es ist als Konjugat mit Fluoreszenzfarbstoffen (DY-488, DY-549, DY-649) für den schnellen und gezielten Nachweis von N-terminalen, C-terminalen sowie intern markierten Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in Anwendungen wie ELISA, FACS, Immunhistochemie und Immunzytochemie erhältlich.
Die Absorptions-/Emissionsmaxima der fluoreszierenden Farbstoffe sind:
• Dy-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,10 mL
Konzentration 0,5 mg/mL
Zusammensetzung Strep-Tactin™XT konjugiert mit DY-488
Kitinhalt Lösung in PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA
Inhalt und Lagerung Unverdünnt: 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen; verdünnt: -25°bis -15 °C
Menge 50 μg
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, FACS, Western Blot, Immunfluoreszenz
Ziel Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™
Typ Konjugat
Marker oder Farbstoff DY-488
Nur für Forschungszwecke.