Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT-Konjugat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16461475 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Marker oder Farbstoff:
DY-488
DY-549
DY-649
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Marker oder Farbstoff unitSize
16461475 DY-649 50 Mikrogramm
16401475 DY-488 50 Mikrogramm
16431475 DY-549 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16461475 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 21568050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Strep-Tactin™XT-Konjugate mit fluoreszierendem Etikett zum Nachweis von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Strep-Tactin™XT ist eine Streptavidin-Variante, die mit hoher Affinität und Spezifität an den Strep-Tag™II und den Twin-Strep-Tag™ bindet.
Es ist als Konjugat mit Fluoreszenzfarbstoffen (DY-488, DY-549, DY-649) für den schnellen und gezielten Nachweis von N-terminalen, C-terminalen sowie intern markierten Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in Anwendungen wie ELISA, FACS, Immunhistochemie und Immunzytochemie erhältlich.
Die Absorptions-/Emissionsmaxima der fluoreszierenden Farbstoffe sind:
• Dy-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,10 mL
Konzentration 0,5 mg/mL
Zusammensetzung Strep-Tactin™XT konjugiert mit DY-649
Kitinhalt Lösung in PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA
Inhalt und Lagerung Unverdünnt: 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen; verdünnt: -25°bis -15 °C
Menge 50 μg
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Western Blot, FACS, Immunfluoreszenz
Ziel Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™
Typ Konjugat
Marker oder Farbstoff DY-649
Nur für Forschungszwecke.
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.