Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ XT Spin-Säulen
IBA Lifescience GmbH Strep-Tactin™ XT Spin-Säulen ermöglichen eine schnelle parallele Aufreinigung von Strep-Tag™ und Twin-Strep-Tag™ Fusionsproteinen.
Marke: IBA Lifesciences 2-4150-025
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12500kg
Beschreibung
- Strep-Tactin™XT Spin-Säulen enthalten getrocknetes Polymethacrylat, ein synthetisches Material in Verbindung mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™XT und eignen sich für die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen.
- Die vorverpackten Spin-Säulen sind mit Empfängerröhrchen ausgestattet und mit herkömmlichen Mikrozentrifugen kompatibel, wodurch eine schnelle, parallele Verarbeitung mehrerer Proben ermöglicht wird.
- Bis zu 400 µg m-Cr-ry-Strep-tag™II (28 kDa) können unter physiologischen Bedingungen in weniger als 10 Minuten gereinigt werden.
- Vor der Anwendung müssen die Spin-Säulen erneut hydratisiert und mit Puffer W aktiviert werden
- Im Gegensatz zu Agarose-Harzen sind pflanzliche Zellkomponenten wie Chlorophyll nicht unspezifisch durch das Harz gebunden, was Strep-Tactin™XT Spin-Säulen zu einer günstigen Alternative macht
- Beachten Sie, dass die Spin-Säulen nicht wiederverwendbar sind.
Spezifikation
25 Zentrifugationssäulen |
Nur für Forschungszwecke.