Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ hohe Kapazität
Artikelnummer. 15709438 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
20 mL
50 ml
Packungsgröße:
20 Milliliter
4 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15709438 50 ml 50 Milliliter
15729438 20 mL 20 Milliliter
15868371 4 ml 4 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15709438 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 24030025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
IBA GmbH™ Strep-Tactin™ XT Superflow™ High Capacity Reliable ist eine zuverlässige Reinigung von Strep-tag™ und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in einem Schritt und mit hoher Affinität und unübertroffener Reinheit.
  • Für die effiziente Aufreinigung rekombinanter Strep-tag™ II- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteinen unter Schwerkraftfluss und niedrigem Druck bzw. FPLC
  • Strep-Tactin™ XT mit hoher Kapazität kombiniert eine hohe Affinität für Strep-tag™ und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteine mit einer hohen Proteinbindungskapazität
  • Dynamisches Bindungsvermögen: 15 mg Protein/ml Harz, bestimmt mit mCherry-Twin-Strep-Tag™ (30 kDa)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Typ High Capacity Resin
Nur für Forschungszwecke.