Learn More
IBA Lifesciences 10x Puffer R - Regenerationspuffer
10x Puffer R ist ein Strep-Tactin™ Regenerationspuffer mit HABA
Marke:  IBA Lifesciences 2-1002-100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 12638247
  • 60.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • 10x Puffer R ist ein 10x konzentrierter Strep-Tactin™ Regenerationspuffer, der HABA enthält. HABA (2-[4-Hydroxy-benzenazo]Benzoesäure) verdrängt Desthiobiotin nach der Elution von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen aus der modifizierten Biotin-Bindungstasche von Strep-Tactin™.
  • Der gelbe Puffer wird bei Bindung von HABA an Strep-Tactin™ rot, was den Regenerationsprozess und den Aktivitätsstatus der Säule deutlich anzeigt.
  • Bitte beachten Sie, dass 10x Puffer R nicht für die Regeneration von Strep-Tactin™XT-Harzen geeignet ist, aber zur Überwachung des Aktivitätsstatus nach der Regeneration verwendet werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
Regenerationspuffer
10X
100 ml
Gelb
Für die Regenerierung von immobilisiertem Strep-Tactin
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke.