Description
Die nahezu irreversible Bindung wird für Fusionsproteine validiert, die einen C- oder N-terminalen Strep-tag™II tragen und eine N-terminale Erweiterung durch einen SerAla Linker (rekombinantes Protein-SA-WSHPQFEK oder SA-WSHPQFEK-rekombinantes Protein) bieten.
Proteine, die Strep-tag™II mit anderen N-terminalen Sequenzen als SerAla enthalten, sind in den bisher getesteten Fällen mit reduzierter Affinität gebunden, der Twin-Strep-tag™ enthält immer den SerAla Linker (WSHPQFEK-GGS-GGGS-GGSA-WSHPQFEK). StrepMAB-Immo ist als Konjugat mit verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen (DY-488, DY-549, DY-649) erhältlich.
Die Absorptions-/Emissionsmaxima der fluoreszierenden Farbstoffe sind:
• Dy-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Bitte beachten Sie: Für den Nachweis von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in westlichen Blots wird die Verwendung von StrepMAB-Classic oder Strep-Tactin™ empfohlen.
Spécification
Spécification
| Kapazität (metrisch) | 0,10 mL |
| Konzentration | 0,5 mg/mL |
| Kitinhalt | Lösung in PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA |
| Inhalt und Lagerung | Unverdünnt: 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen; verdünnt: -25°bis -15 °C |
| Menge | 50 μg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, FACS, Immunfluoreszenz |
| Ziel | Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ |
| Typ | Konjugat |
| Marker oder Farbstoff | DY-488 |
Nur für Forschungszwecke.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.