Learn More
IBA Lifesciences Streptavidin
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17277730 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17277730 5 g 5 Gramm
12863186 10 mg 10 Milligramm
12873186 100 mg 100 Milligramm
16491465 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17277730 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 20203105
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Streptavidin ist ein weit verbreitetes Werkzeug zur Immobilisierung und für Assays von biotinylierten Proteinen oder anderen Biotin-konjugierten Molekülen.
Streptavidin ist ein aus identischen Untereinheiten bestehendes tetramerisches Protein. Jede Untereinheit bindet ein Biotin-Molekül spezifisch mit fM-Affinität, was es zu einer der stärksten bekannten nicht kovalenten Wechselwirkungen macht. Die Präparation enthält eine N- und C-terminal verkürzte Variante (Core Streptavidin) mit verbesserten Eigenschaften hinsichtlich Homogenität, Löslichkeit, Resistenz gegenüber proteolytischem Abbau und Zugänglichkeit der Biotin-Bindungstasche im Vergleich zu nativem Streptavidin.
Das Streptavidin:Biotin-System wird häufig für die Immobilisierung und den Nachweis biotinylierter Moleküle wie Proteinen und Nukleinsäuren verwendet. IBA Lifesciences liefert große Mengen an gefriergetrocknetem Streptavidin in zuverlässiger und hoher Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen zum Erzeugen von Streptavidin-beschichteten Oberflächen (Mikrotiterplatten, SPR-Chips, Beads) bzw. Nachweisreagenzien, die z. B. mit Fluoreszenzfarbstoffen konjugiert sind.
Bitte beachten Sie, dass sich Streptavidin nicht für Nachweis, Immobilisierung und Aufreinigung von Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen eignet, da die Bindungsaffinität für beide Tags zu gering ist.
Spezifikation
Farbe Weiß
Partikelgröße 13,3 kDa/Untereinheit
Menge 5 g
Quelle Rekombinante Expression in E. coli
Form Lyophilisiert
Reinheits- oder Qualitätsgrad > 95 %
Wirtsspezies Streptomyces avidinii
Produkttyp Tetramerisches Protein
Nur für Forschungszwecke.