Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin - AP
Streptavidin - AP
Marke:  Molecular Probes™ 434322
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 10573975
  • 387.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Reaktivität: AP-SA reagiert mit Biotin.
Anwendungen: Immunhistochemie, Western Blot und ELISA
Spezifikation
Spezifikation
1,5 mg/mL
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
Flüssig
AP (Alkalische Phosphatase)
AP
Nasses Eis
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.