Learn More
BD Horizon™ APC-R700 Streptavidin
Beschreibung
- Für Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie und Bildgebung.
- Zeigt eine deutlich verbesserte Helligkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Streptavidin |
| Konzentration | 0,1 mg/mL |
| Konjugat | Gehäuse APC-R700 |
| Menge | 0,1 mg |
| Kennzeichnung | Nur für Forschungszwecke (RUO) |
| Lagerungspuffer | Wässrige Pufferlösung, die Proteinstabilisator und weniger als oder exakt 0,09 % Natriumazid enthält |
| Inhalt und Lagerung | Unverdünnt bei 4 °C lagern. Vor längerer Lichteinstrahlung schützen. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |