Learn More
BD Streptavidin, BV510
Beschreibung
Spezies-Reaktivität: Ms
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0,1 mg/mL |
| Menge | 100μ g |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |