Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin-CY3 (ZyMax Grade)
Streptavidin-CY3 (Gütegrad ZyMax)
Marke:  Molecular Probes™ 438315
254.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10304033
  • 381.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen: Immunhistochemie, Western Blot, ELISA, ISH
ZyMAX™ Reagenzien bieten eine verbesserte Assay-Empfindlichkeit, einen höheren Titer und eine größere Flexibilität bei der Assay-Entwicklung als Standardreagenzien.
Spezifikation
Spezifikation
1 mg/ml
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
Flüssig
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Cy3.
Nasses Eis
Invitrogen™
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.