missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Pharmingen™ FITC-Streptavidin
Beschreibung
- Dieser Antikörper wird routinemäßig mittels Durchflusszytometrie getestet.
- Weitere Anwendungen wurden getestet bei BD Biosciences Pharmingen nur während der Antikörperentwicklung oder in der Literatur beschrieben.
- Wirtsspezies: Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Streptavidin |
| Konjugat | FITC (Fluorescein) |
| Menge | 0,5 mg |
| Kennzeichnung | Nur für Forschungszwecke (RUO) |
| Lagerungspuffer | Wässrige Pufferlösung, die weniger als oder exakt 0,09 % Natriumazid enthält |
| Inhalt und Lagerung | Unverdünnt bei 4 °C lagern. Vor längerer Lichteinstrahlung schützen. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?