Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin, fluorescein conjugate
Streptavidin, Fluorescein-Konjugat
Marke: Molecular Probes™ S869
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Sie suchen nach überlegenen Alternativen zu Fluorescein? Unsere Alexa Fluor Dye Serie bietet alles, was Sie suchen und vieles mehr.Spezifikation
FITC (Fluorescein) | |
Raumtemperatur | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
In einem Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. | |
Fest |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.