Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (PE-Cy5.5)
Streptavidin, (PE-Cy5.5)
Marke: Invitrogen™ SA1018
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00001kg
Beschreibung
- Klasse: RUO
- Erklärung: Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
- Puffer: PBS
- Konservierungsmittel: 0,1 % Natriumazid
Spezifikation
1 mg/ml | |
Fluoreszent | |
Rörchen | |
488/694 | |
Nasses Eis | |
Cy™ | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
PE-Cy5.5 | |
Durchflusszytometer | |
Enthält 1 Fläschchen Streptavidin, PE-Cy5.5-Konjugat. Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). |
|
488 oder 561, 488 | |
Lösung | |
PBS-Puffer | |
PE-Cy5.5 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.