Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (PE-TR)
Streptavidin, (PE-TR)
Marke:  Invitrogen™ SA1017
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10552635
  • 666.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Klasse: RUO
  • Erklärung: Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
  • Puffer: PBS
  • Konservierungsmittel: 0,1 % Natriumazid
Spezifikation
Spezifikation
1 mg/ml
Fluoreszent
Rörchen
488/615
Nasses Eis
Texas Red™
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
PE-Texas Red
Durchflusszytometer
Enthält 1 Fläschchen Streptavidin, PE-TR-Konjugat.
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
488 oder 561, 488
Lösung
PBS-Puffer
PE-Texas Red
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.