Learn More
Invitrogen™ Streptavidin-Protein, DyLight™ 633
Artikelnummer. 10259733
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10259733 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10259733 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 21844
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Protein
Streptavidin-Protein, DyLight-Konjugat 633, 21844, von Invitrogen, 21844 von Invitrogen. Spezies-Reaktivität: ; Anwendungen: ELISA, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Immunpräzipitation, Western Blot.
Thermo Scientifics Streptavidin DyLight-Konjugate sind Präparate aus Streptavidin-Biotin-bindenden Proteinen, die mit Thermo Scientifics DyLight-Fluoren für die Verwendung in leistungsstarken Fluoreszenzassays und Zellbildgebung gekennzeichnet sind. Das Streptavidin-Biotin-bindende Protein wird als hochfunktionelle Konjugate angeboten, alle der neun verschiedenen DyLight Fluoreszenzfarbstoffe haben Absorptionsspektren von350 nm bis 777 nm und helle Emissionsspektren, die den wichtigsten Ausgangswellenlängen gängiger Fluoreszenzmikroskope und -Imager entsprechen. Dylight-Konjugate weisen in vielen Anwendungen eine höhere Fluoreszenzintensität und Fotostabilität auf als Alexa Fluor*-, Cy*- und LI-COR*-Farbstoffe und bleiben über einen breiten pH-Bereich (pH 4 bis 9) stark fluoreszierend. 21844 enthält 1 ml Protein in blaugefärbter Flüssigkeit bei einer Konzentration von 1 mg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1mg/mL
Konjugat DyLight 633
Kreuzreaktivität Kurzbezeichnung
Zusammensetzung PBS mit 1 % BSA und 0,02 % Natriumazid; pH 7,2
pH 7,2
Menge 1 ml
Kennzeichnung RUO
Inhalt und Lagerung 4 °C
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Immunpräzipitation, Western Blot
Reinheits- oder Qualitätsgrad Gereinigt
Wirtsspezies Nicht zutreffend
Produkttyp Streptavidin