Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (R-PE)
Artikelnummer. 10503785
Change view
Click to view available options
Menge:
38 ml
2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10503785 38 ml 1 Stück
10222643 2 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10503785 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. SA10041
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Streptavidin, (R-PE)
  • Klasse: RUO
  • Erklärung: Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
  • Puffer: PBS
  • Konservierungsmittel: 0,1 % Natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 mg/ml
Konjugat R-phycoerythrin
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometrie, Immunassays, histochemische Anwendungen, Blot-Analyse
Menge 38 ml
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen Streptavidin, R-PE-Konjugat.
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
Anregung/Emission 488/575
Durchflusszytometer-Laserlinien 488, 488 oder 561, 561
Versandbedingung Nasseis
Form Lösung
Puffer PBS-Puffer
Produkttyp Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Marker oder Farbstoff R-PE