Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin R PE
Streptavidin-R-PE
Marke:  Molecular Probes™ SNN1007
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Artikelnummer. 10222683
  • 470.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Aufgereinigt aus Streptomyces avidinii und in einer phosphatgepufferten Kochsalzlösung geliefert. Die Färbe- und Nachweisstrategie für Streptavidin/Avidin-Biotin wird verwendet, wenn eine erhöhte Assay-Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Systemen gewünscht wird.
Format/Formulierung: RPE-Konjugat
Spezifikation
Spezifikation
0,25 mg/ml
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
Flüssig
R-phycoerythrin
Nasses Eis
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Zur Verwendung im Labor