Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin, Texas Red™ conjugate
Streptavidin, Texas Red™ Konjugat
Marke: Molecular Probes™ S872
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Das Streptavidin, Texas Red™ Konjugat hat Anregungs- und Emissionsmaxima ∼596/612 und wird weithin zur Detektion biotinylierter Sonden durch Fluoreszenzmikroskopie verwendet.Spezifikation
Texas Red | |
Raumtemperatur | |
Texas Red™ |
In einem Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. | |
Fest | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.