Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin, Unconjugated
Streptavidin, unkonjugiert
Marke:  Molecular Probes™ SNN1001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Artikelnummer. 10533965
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Aufgereinigt aus Streptomyces avidinii und in lyophilisierter Form geliefert. Die Färbe- und Nachweisstrategie für Streptavidin/Avidin-Biotin wird verwendet, wenn eine erhöhte Assay-Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Systemen gewünscht wird.
Format/Formulierung: Unkonjugiert
Spezifikation
Spezifikation
Unkonjugiert
Nasses Eis
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
Fest
Sonderangebote
Zur Verwendung im Labor