Specifications
| Chemischer Name oder Material | Streptozotocin |
| Typ | Streptozotocin |
| Physikalische Form | Fest |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| Prozentgehaltsbereich | ≥ 97 % |
| Formelmasse | 265.2 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Streptozotocin
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: streptozotocin