missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Streptozotocin, TRC

Artikelnummer. 30133813
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133813 50 mg 50 Milligramm
30133778 250 mg 250 Milligramm
30008938 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30133813 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68755050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 18883-66-4
Summenformel C8 H15 N3 O7
Molekulargewicht (g/mol) 265.22
Synonym 2-Deoxy-2-[[(methylnitrosoamino)carbonyl]amino]-D-glucose, Glucopyranose, 2-deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-, D- (8CI), Estreptozocin, NSC 37917, NSC 85998, STRZ, STZ, Streptozocin, Streptozoticin, Streptozotocin, U 9889, Zanosar
IUPAC-Name 1-methyl-1-nitroso-3-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea
SMILES CN(N=O)C(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Streptozotocin
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7?/m1/s1
Formelmasse 265.091
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.