Learn More
Eppendorf™ PCR-Gefäßstreifen Rotor, für 48x0,2ml, ohne Deckel, 5804(R)/5810™
Artikelnummer. 10690032 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
48 x 0.2 ml-PCR™-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
10690032 48 x 0.2 ml-PCR™-Röhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10690032 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5804735005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für die Zentrifuge 5810/5810 R
  • Rotor F-45-48-PCR
  • Für die Zentrifuge 5810/5810 R
  • Fasst 6x 8, 6x 5 PCR-Röhrchenstreifen oder 48x 0.2 ml einzelne PCR-Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Festwinkelrotor
Enthält 48 x 0.2 ml-PCR™-Röhrchen
Anzahl Plätze 48