Learn More
Invitrogen™ STRN4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1Y83)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30829371
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30829371 100 μL
30828078 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30829371 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA563781
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
STRN4 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
Binds calmodulin in a calcium dependent manner. May function as scaffolding or signaling protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen STRN4
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon K01_1Y83
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 150mM NaCl, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Gen Strn4
Gen-Zugriffsnummer Q9NRL3
Gen-Alias C80611; PPP2R6C; protein phosphatase 2 regulatory subunit B'''gamma; striatin 4; striatin, calmodulin binding protein 4; striatin-4; Strn4; Zin; zinedin
Gensymbole Strn4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein of human Striatin 4.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29888
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG