Learn More
Strontium2-ethylhexanoat, 40 % in 2-Ethylcapronsäure (8-12 % Sr), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11378648
386.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2457-02-5
MFCD00070438
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2457-02-5
MFCD00070438
Strontium 2-ethylhexanoate is used in metal refining, plumbing, bleaching, engraving, plating, photography, disinfection, fertilizer manufacture, metal cleaning, and rust removal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Strontium 2-ethylhexanoate
Geruch Mild
Summenformel C6H8O4
Menge 100 g
Synonym monoethyl fumarate, e-4-ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid, ethyl hydrogen fumarate, fumaric acid monoethyl ester, e-4-ethoxy-4-oxo-2-butenoic acid, unii-y3w849ng2n, 2e-4-ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid, fumaric acid, monoethyl ester, mono-ethyl fumarate, ethyl hydrogen maleate
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel XLYMOEINVGRTEX-ONEGZZNKSA-N
SMILES CCOC(=O)C=CC(=O)O
IUPAC-Name (E)-4-Ethoxy-4-oxobut-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 144.13
PubChem CID 5358902
Formelmasse 374.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 % in 2-Ethylhexansäure (8 bis 12 % Sr)
Physikalische Form Flüssig