Learn More
Strontium2-ethylhexanoat, 40 % in 2-Ethylcapronsäure (8-12 % Sr), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358648
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11358648 25 g 25 Gramm
11368648 5 g 5 Gramm
11378648 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358648 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040719.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2457-02-5 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Strontium 2-ethylhexanoate is used in metal refining, plumbing, bleaching, engraving, plating, photography, disinfection, fertilizer manufacture, metal cleaning, and rust removal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2457-02-5
MDL-Nummer MFCD00070438
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium 2-ethylhexanoate
Geruch mild
Summenformel C16H30O4Sr
Menge 25 g
Synonym strontium 2-ethylhexanoate, strontium bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, strontium salt 2:1, acmc-20ajmv, bis 2-ethylhexanoic acid strontium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, strontium salt, strontium 2+ bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, strontium salt 2:1
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel DLWBHRIWCMOQKI-UHFFFAOYNA-L
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sr+2]
IUPAC-Name Strontium;2-ethylhexanoat
Molekulargewicht (g/mol) 374.03
PubChem CID 102822
Formelmasse 374.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 % in 2-Ethylhexansäure (8 bis 12 % Sr)
Physikalische Form Flüssigkeit