Learn More
Strontiumchlorid-Hexahydrat, 99 bis 103 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15622750 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15622750 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15632750 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15622750 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 255521100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-70-4
Summenformel Cl2H12O6Sr
Molekulargewicht (g/mol) 266.61
MDL-Nummer MFCD00149865
InChI-Schlüssel AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Strontium(2+)-Hexahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Spezifikation
Siedepunkt 1250 °C
Chemischer Name oder Material Strontiumchlorid-Hexahydrat
Schmelzpunkt 874 °C
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Strukturformel SrCl2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 266.62 mol
Reinheit (%) 99.0 bis 103.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.930 g/cm3 bei 20 °C